主要文件
8.22073
Sigma-Aldrich
3-羟基酪胺氯化物
for synthesis
别名:
3-羟基酪胺氯化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3,4-(OH)2C6H3CH2CH2NH2 · HCl
CAS号:
分子量:
189.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
200-527-8
表单
powder
效能
2859 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
246-249 °C
密度
1.4 g/cm3
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
InChI key
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(银量滴定法): ≥ 99.0 %
熔程(下限值): ≥ 246 °C
熔程(上限值): ≤ 249 °C
鉴别(IR):符合检验
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3