Key Documents
8.21934
Sigma-Aldrich
2-Ethylanthraquinone
for synthesis
别名:
2-Ethylanthraquinone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H12O2
CAS号:
分子量:
236.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
201-535-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
flakes
自燃溫度
485 °C
效力
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
108.8 °C
溶解度
0.00025 g/L
密度
1.27 g/cm3 at 21 °C
體積密度
650 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3
InChI 密鑰
SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 110 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1