Merck
PHL82729
蒽醌
phyproof® Reference Substance
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H8O2
CAS号:
分子量:
208.21
Beilstein:
390030
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
蒸汽密度
7.16 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 190 °C)
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
PhytoLab
bp
379-381 °C (lit.)
mp
284-286 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
InChI 密鑰
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)