主要文件
8.21752
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylformamide
for synthesis
别名:
N,N-Diethylformamide, Formic acid diethylamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCON(C2H5)2
CAS号:
分子量:
101.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
EC索引号:
210-533-2
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
转变温度
flash point 65 °C
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(CC)(CC)C=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-3-6(4-2)5-7/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.905 - 0.907
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
140.0 °F - closed cup
闪点(°C)
60 °C - closed cup