蒸汽压
0.7 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
355 °C
沸点
184-186 °C/1013 hPa
mp
-65 °C
转变温度
flash point 70 °C
溶解性
42 g/L
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
NC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3
InChI key
RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.951 - 0.953
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.951 - 0.953
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
158.0 °F - closed cup
闪点(°C)
70 °C - closed cup