主要文件
8.07031
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Phenylethylamine
for the resolution of racemates for synthesis
别名:
(R)-(+)-1-Phenylethylamine, D-α-Methylbenzylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(CH3)NH2
CAS号:
分子量:
121.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
223-423-4
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.4 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
355 °C (DIN 51794)
pH值(酸碱度)
>7 (20 °C, 40 g/L in H2O)
沸点
187 °C/1013 hPa
mp
-10 °C
转变温度
flash point 71 °C (DIN 51758)
溶解性
40 g/L
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
NC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3
InChI key
RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.952 - 0.955
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +38.0 - +41.0 °
Identity (IR): passes test
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
158.0 °F - closed cup
闪点(°C)
70 °C - closed cup