主要文件
8.21243
Sigma-Aldrich
4′-Methylacetophenone
for synthesis
别名:
4′-Methylacetophenone, Methyl p-tolyl ketone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10O
CAS号:
分子量:
134.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
204-514-8
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
0.52 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥95.0% (GC)
表单
liquid
效能
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.00 % (v/v)
转变温度
flash point 93 °C
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=C(C)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChI key
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.004 - 1.005
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
179.6 °F - closed cup
闪点(°C)
82 °C - closed cup