About This Item
线性分子式:
(C2H5O)4Ti
CAS号:
分子量:
228.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
221-410-8
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
表单
liquid
沸点
150-155 °C/16 hPa
mp
-40 °C
转变温度
flash point 33 °C
密度
1.08 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Ti+4].[O-]CC.[O-]CC.[O-]CC.[O-]CC
InChI
1S/4C2H5O.Ti/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI key
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (ex Ti): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.096
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.096
Identity (IR): passes test
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
107.6 °F - closed cup
闪点(°C)
42 °C - closed cup