主要文件
8.20956
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid
for synthesis
别名:
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid, Perfluoropropionic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3HF5O2
CAS号:
分子量:
164.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
207-021-6
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
52 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
沸点
96-97 °C/984 hPa
密度
1.57 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Ag]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3HF5O2.Ag/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8;/h(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
相关类别
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.571 - 1.575
Colour (visual): colorless to yellowish to pink to brownish
Identity (IR): passes test
象形图
CorrosionSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3