主要文件
8.20701
Sigma-Aldrich
Indene
for synthesis
别名:
Indene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8
CAS号:
分子量:
116.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
202-393-6
NACRES:
NA.22
蒸汽压
1.7 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥95.0% (GC)
表单
liquid
mp
-2 °C
转变温度
flash point 58 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
C1c2c(cccc2)C=C1
InChI
1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2
InChI key
YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.989 - 0.995
Identity (IR): passes test
象形图
FlameHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
136.4 °F - closed cup
闪点(°C)
58 °C - closed cup