主要文件
8.20665
Sigma-Aldrich
1,4-Butanesultone
for synthesis
别名:
1,4-Butanesultone, 4-Hydroxy-1-butanesulfonic acid δ-sultone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O3S
CAS号:
分子量:
136.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352119
EC索引号:
216-647-9
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
效能
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
153 °C/19 hPa
mp
12.5-15.0 °C
转变温度
flash point 154 °C
溶解性
54 g/L (decomposition)
密度
1.34 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[S]1(=O)(=O)OCCCC1
InChI
1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
InChI key
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.334 - 1.336
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
309.2 °F
闪点(°C)
154 °C