文件
8.20661
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzophenone
for synthesis
别名:
4-Hydroxybenzophenone, p-Benzoylphenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(OH)C6H4COC6H5
CAS号:
分子量:
198.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
214-507-1
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
bp
260-262 °C/32 hPa
mp
131-133 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C13H10O2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,14H
InChI 密鑰
NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 131 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2