主要文件
8.20078
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid monosodium salt
for synthesis
别名:
4-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid monosodium salt, 1-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8NNaO7S2
CAS号:
分子量:
341.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
226-736-4
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
powder
自燃温度
>400 °C
mp
>380 °C
堆积密度
550 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[S](=O)(=O)(O)c1cc2c(c(c1)N)c(cc(c2)[S](=O)(=O)O)[O-]
InChI
1S/C10H9NO7S2.Na/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;/h1-4,12H,11H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18);/q;+1/p-1
InChI key
QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): 8.0 - 12.0 %
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1