主要文件
8.20176
Sigma-Aldrich
2-溴化乙基溴化铵
for synthesis
别名:
2-溴化乙基溴化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H7Br2N
CAS号:
分子量:
204.89
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
219-924-2
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
crystals
效能
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
2.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
171-176 °C
溶解性
>500 g/L
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Br-].BrCC[N+H3]
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI key
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
应用
  • Concepts for New Rapid Simple HPLC Method for Quantification of Fosfomycin Trometamol:研究用2-庚胺通过HPLC方法定量分析磷霉素氨丁三醇,表明它可用于药物分析(M Piponski et al., 2022)。
分析说明
含量(银量法): ≥ 99.0 %
熔程(下限值): ≥ 171 °C
熔程(上限值): ≤ 176 °C
同一性(IR):通过测试
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
142.9 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
61.6 °C - Pensky-Martens closed cup