蒸汽压
5.57 psi ( 20 °C)
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
沸点
107 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
密度
1.626 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
ClS(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/CClNO3S/c2-7(5,6)3-1-4
InChI key
WRJWRGBVPUUDLA-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... ABCB1(5243) , FPR1(2357)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 氯磺酰基异氰酸酯被用于新型膜相关糖基转移酶抑制剂的合成和生化表征。
- 它是一种合成上用途广泛的试剂,被用于酰胺类、内酰胺类和三唑辛酮类的制备。
- 在手性多羟基哌啶的合成中,它被用于保护氨基的区域和非对映选择性引入。
- 在新的磺酰胺类化合物的合成中用作试剂 。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
实验方案
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
为了使用β-葡糖醛酸酶优化水解,必须对每种待分析的葡糖苷酸代谢物进行某些因素的评估,例如孵育时间、温度、水解pH、酶源和酶浓度。
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.