主要文件
8.18804
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthoacetate
for synthesis
别名:
Trimethyl orthoacetate, 1,1,1-Trimethoxyethane, Orthoacetic acid trimethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C(OCH3)3
CAS号:
分子量:
120.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
EC索引号:
215-892-9
NACRES:
NA.22
蒸汽压
20 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
108 °C/1013 hPa
转变温度
flash point 15 °C
密度
0.96 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(C(OC)(OC)C)C
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
InChI key
HDPNBNXLBDFELL-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.956 - 0.958
Identity (IR): passes test
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
55.4 °F - closed cup
闪点(°C)
13 °C - closed cup