主要文件
8.18793
Sigma-Aldrich
2-Nonanol
for synthesis
别名:
2-Nonanol, Heptyl methyl carbinol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)6CH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
144.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
211-065-1
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
mp
-35 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.823
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup