主要文件
8.08468
Sigma-Aldrich
1-Undecanol
for synthesis
别名:
1-Undecanol, Undecyl alcohol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)10OH
CAS号:
分子量:
172.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
203-970-5
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<1 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥97.5% (GC)
表单
liquid
效能
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
运动粘度
20.03 cSt(20 °C)
mp
16 °C
转变温度
flash point 108 °C
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C11H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3
InChI key
KJIOQYGWTQBHNH-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.832 - 0.833
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
226.4 °F - closed cup
闪点(°C)
108 °C - closed cup