主要文件
8.18663
Sigma-Aldrich
5-Methyl-3-heptanone
for synthesis
别名:
5-Methyl-3-heptanone, Ethyl amyl ketone, Ethyl isoamyl ketone, Isoamyl ethyl ketone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2COCH2CH(CH3)CH2CH3
CAS号:
分子量:
128.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
208-793-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
2.7 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥94.0% (GC)
形狀
liquid
效力
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-48 % (v/v)
bp
157-162 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
轉變溫度
flash point 43 °C
溶解度
3 g/L
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H16O/c1-4-7(3)6-8(9)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
PSBKJPTZCVYXSD-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.820 - 0.823
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
111.2 °F - closed cup
閃點(°C)
44 °C - closed cup