Key Documents
8.04393
Sigma-Aldrich
正己醇
for synthesis
别名:
1-己醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5OH
CAS号:
分子量:
102.17
Beilstein:
969167
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
203-852-3
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
4.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 25.6 °C)
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
559 °F
效力
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
折射率
n20/D 1.418 (lit.)
運動黏度
3.64 cSt(40 °C)
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 60 °C
密度
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • Fast Synthesis and Photoluminescent Property Regulation of Carbon Quantum Dots: Describes the use of 1-hexanol as a precursor in the synthesis of carbon quantum dots, impacting their photoluminescent properties (Y Li et al., 2023).
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.818 - 0.819
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup