文件
8.18632
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-α-Pinene
for synthesis
别名:
(1R)-(+)-α-Pinene, (1R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16
CAS号:
分子量:
136.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
酶委員會索引編號:
232-087-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
5 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
255 °C
expl. lim.
0.8-6 % (v/v)
反應適用性
reagent type: reductant
bp
155-156 °C/1013 hPa
mp
-62 °C
轉變溫度
flash point 33 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI 密鑰
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.857 - 0.860
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +42.0 - +46.0 °
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
91.4 °F - closed cup
閃點(°C)
33 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1