主要文件
8.18550
Sigma-Aldrich
3-(Trimethoxysilyl)-propylamine
for synthesis
别名:
3-(Trimethoxysilyl)-propylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H17NO3Si
CAS号:
分子量:
179.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
237-511-5
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
liquid
自燃温度
295 °C
pH值(酸碱度)
>9 (20 °C, 20 g/L in H2O)
沸点
194 °C/1013 hPa
转变温度
flash point 90 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Si](OC)(OC)(OC)CCCN
InChI
1S/C6H17NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-7H2,1-3H3
InChI key
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.013 - 1.016
Identity (IR): passes test
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
188.6 °F - closed cup
闪点(°C)
87 °C - closed cup