About This Item
线性分子式:
(2-(CH3)-4-(OH)-5-((CH3)3C)C6H2)2S
CAS号:
分子量:
358.54
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
202-525-2
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥99.0% (HPLC)
表单
powder
自燃温度
402 °C
效能
2345 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
158-162 °C
转变温度
flash point 215 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
S(c2c(cc(c(c2)C(C)(C)C)O)C)c1c(cc(c(c1)C(C)(C)C)O)C
InChI
1S/C22H30O2S/c1-13-9-17(23)15(21(3,4)5)11-19(13)25-20-12-16(22(6,7)8)18(24)10-14(20)2/h9-12,23-24H,1-8H3
InChI key
HXIQYSLFEXIOAV-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(HPLC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 158 °C
熔程(上限值): ≤ 162 °C
鉴别(IR):符合检验
熔程(下限值): ≥ 158 °C
熔程(上限值): ≤ 162 °C
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2