主要文件
8.18424
Sigma-Aldrich
十六烷基二甲基乙基溴化铵
for synthesis
别名:
十六烷基二甲基乙基溴化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5N(CH3)2C16H33Br
CAS号:
分子量:
378.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
204-672-8
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
效力
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
178-186 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(3,4)6-2;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
應用
  • 工业废水的重金属去除:采用浸渍壳聚糖的十六烷基二甲基乙基溴化铵作为离子固体,以有效去除工业废水中的重金属,包括Cd(II)和Hg(II)。该应用说明它在环境净化和废水处理技术中的应用潜力(Shekhawat et al., 2017)。
分析報告
含量(银量法): ≥ 98.0 %
鉴定(IR):通过测试
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3