主要文件
8.18213
Sigma-Aldrich
tert-Butyl glycinate
for synthesis
别名:
tert-Butyl glycinate, Glycine tert-butyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCH2COOC(CH3)3
CAS号:
分子量:
131.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥92.5% (GC)
表单
liquid
沸点
29-31 °C/3 hPa
密度
0.96 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4,7H2,1-3H3
InChI key
SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 92.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.962
Identity (IR): passes test
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1