主要文件
8.18197
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylallylamine
for synthesis
别名:
N,N-Dimethylallylamine, N-Allyldimethylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CHCH2N(CH3)2
CAS号:
分子量:
85.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
218-458-7
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
轉變溫度
flash point 8 °C
密度
0.730 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H11N/c1-4-5-6(2)3/h4H,1,5H2,2-3H3
InChI 密鑰
GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.718 - 0.722
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-4.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-20 °C - closed cup