主要文件
8.16000
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Alanine
for synthesis
别名:
(S)-(+)-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Ala
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H7NO2
CAS号:
分子量:
89.09
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
200-273-8
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
pH值
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
295-297 °C (decomposition)
溶解度
166.5 g/L
密度
1.40 g/cm3 at 20 °C
體積密度
660 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
InChI 密鑰
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 6 mol/l): +14.0 - +15.5 °
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1