主要文件
8.14891
Sigma-Aldrich
2-(2-Naphthoxy)-ethanol
≥98% (GC)
别名:
2-(2-Naphthoxy)-ethanol, 2-(2-Hydroxyethoxy)naphthalene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12O2
CAS号:
分子量:
188.22
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
202-228-8
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
solid
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H12O2/c13-7-8-14-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8H2
InChI 密鑰
BQPBZDSDFCDSAO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for synthesis
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3