Key Documents
8.41859
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
for synthesis
别名:
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10O2
CAS号:
分子量:
138.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
207-930-8
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
solid
mp
91-94 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI 密鑰
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3