主要文件
8.05334
Sigma-Aldrich
Ethyl laurate
for synthesis
别名:
Ethyl laurate, Ethyl dodecanoate, Lauric acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)10COOC2H5
CAS号:
分子量:
228.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
203-386-0
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.1 hPa ( 60 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
>300 °C
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
沸点
272 °C/1013 hPa
mp
-2 °C
转变温度
flash point 138 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(CC)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.861 - 0.863
Identity (IR): passes test
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup