主要文件
8.14573
Sigma-Aldrich
Palladium(II) nitrate dihydrate
40% Pd, for synthesis
别名:
二水硝酸钯(II)(40% Pd)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pd(NO3)2 · 2 H2O
CAS号:
分子量:
266.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-265-8
NACRES:
NA.22
product name
二水硝酸钯(II)(40% Pd), for synthesis
品質等級
形狀
powder
效力
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/2NO3.2H2O.Pd/c2*2-1(3)4;;;/h;;2*1H2;/q2*-1;;;+2
InChI 密鑰
JUBNUQXDQDMSKL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(ICP-OES): ≥ 99.0 %
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3