Key Documents
8.14501
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
for synthesis
别名:
2-Chloroethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H4ClNaO3S · xH2O
分子量:
166.56 (anhydrous basis)
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
239-508-4
NACRES:
NA.22
品質等級
溶解度
100 g/L
儲存溫度
2-30°C
分析報告
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 9.0 - 11.0 %
Identity (IR): passes test