主要文件
8.14347
Sigma-Aldrich
Lithium tetrafluoroborate
for synthesis
别名:
Lithium tetrafluoroborate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
BF4Li
CAS号:
分子量:
93.75
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
238-178-9
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (acidimetric)
形狀
powder
效力
1638 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
324 °C (decomposition)
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChI 密鑰
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3