Key Documents
8.14330
Sigma-Aldrich
Pyridinium 4-toluenesulfonate
for synthesis
别名:
Pyridinium 4-toluenesulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(CH3)C6H4SO3H · C5H5N
CAS号:
分子量:
251.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
246-002-7
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
crystals
mp
116-120 °C (dry substance)
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
InChI 密鑰
ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (after drying): 116 - 120 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2