Merck
82815
Sigma-Aldrich
吡啶对甲苯磺酸盐
puriss., ≥99.0% (T)
别名:
PPTS, 对甲苯磺酸 吡啶盐, 对甲苯磺酸吡啶盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H13NO3S
CAS号:
分子量:
251.30
Beilstein:
3764305
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
puriss.
品質等級
化驗
≥99.0% (T)
形狀
crystals
mp
117-120 °C
SMILES 字串
c1ccncc1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
InChI 密鑰
ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
吡啶鎓p-甲苯磺酸盐是一种用于缩醛的形成和裂解的温和而有效的催化剂。 该方法已修改用于四氢脂肪抑制素的完全对称合成。 它也能够在丁基二苯甲硅烷基(TBDPS)醚存在下对-丁基二甲基甲硅烷基(TBDMS)醚进行选择性切割。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
L.A. Paquette et al.
Journal of the American Chemical Society, 103, 6526-6526 (1981)
R.S. Bhide et al.
Tetrahedron Letters, 27, 671-671 (1986)
Pyridinium p-toluenesulfonate. A mild and efficient catalyst for the tetrahydropyranylation of alcohols
N. Miyashita et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 3773-3773 (1977)
L.A. Paquette et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 3368-3368 (1981)
H. Monti et al.
Synthetic Communications, 13, 1021-1021 (1983)