主要文件
8.14209
Sigma-Aldrich
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide
for synthesis
别名:
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide, 4,4′-Thiodiphenol, 4,4′-Dihydroxyphenyl sulfide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10O2S
CAS号:
分子量:
218.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
220-197-9
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
效力
3362 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
149-152 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H10O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChI 密鑰
VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 149 °C
Melting range (upper value): ≤ 153 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2