文件
8.14165
Sigma-Aldrich
亚氨基二乙酸
≥96.0% (acidimetric), for peptide synthesis
别名:
亚氨基二乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HN(CH2COOH)2
CAS号:
分子量:
133.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
205-555-4
NACRES:
NA.22
product name
亚氨基二乙酸, for synthesis
品質等級
化驗
≥96.0% (acidimetric)
形狀
crystals
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
2.2-2.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
247 °C (decomposition)
溶解度
42 g/L
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI 密鑰
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
含量测定(酸量法): ≥ 96.0 %
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1