About This Item
线性分子式:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
CAS号:
分子量:
116.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
203-744-6
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽压
21 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
145 °C
效能
5390 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-9 % (v/v)
pH值(酸碱度)
8.0-8.5 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
沸点
121 °C/1013 hPa
mp
-55 °C
转变温度
flash point 19 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(CCN(C)C)(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
应用
- 脂肪酸改性粉煤灰分子筛NaP1的表面碱性及亲水性研究:该研究讨论了N,N,N′,N′-四亚甲基乙二胺对沸石NaP1的改性,以评估其表面碱度和亲水性的变化,与环境化学和材料科学相关(AP Beltrão-Nunes, M Pires, R Roy, A Azzouz, 2024)。
- 辣根过氧化物酶催化聚丙烯酰胺凝胶:探讨了N,N,N′,N′-四亚甲基乙二胺在聚丙烯酰胺凝胶聚合中的应用,增强了对凝胶基生物分子分析体系的认识(C Liao, T Li, F Chen, S Yan, L Zhu, H Tang, D Wang, 2024)。
- Morita-Baylis-Hillman加合物的光诱导烷基磺酰化和氰烷基磺酰化:证明了N,N,N′,N′-四亚甲基乙二胺在光化学合成中的作用,为有机合成机制提供了新的见解(ZJ Song, Y Bao, YJ Sun, S Yan, Y Zhang, 2024)。混合配体铜配合物中铜中心的配位几何和电子性质的探测:该研究利用N,N,N′,N′-四亚甲基乙二胺研究铜配合物的配位几何和电子性质,对无机化学和催化具有重要意义(M Bairagi, VK Hinge, N Yadav, SK Joshi, 2024)。
- 自由基聚合对水凝胶间接粘附的影响:研究了与材料科学和聚合物化学相关的N,N,N′,N′-四亚甲基乙二胺在水凝胶间接粘接系统中的使用(R Okada, S Tamesue, 2024)。
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.774 - 0.777
水分(KF): ≤ 0.50 %
鉴别(IR):符合检验
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.774 - 0.777
水分(KF): ≤ 0.50 %
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
61.7 °F - closed cup
闪点(°C)
16.5 °C - closed cup