主要文件
8.08706
Sigma-Aldrich
Tetramethyltin
for synthesis
别名:
Tetramethyltin, Tetramethylstannane, Tin tetramethyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Sn(CH3)4
CAS号:
分子量:
178.85
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
209-833-6
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
沸点
74-75 °C/1013 hPa
mp
-54 °C
转变温度
flash point -12 °C
密度
1.29 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Sn](C)(C)(C)C
InChI
1S/4CH3.Sn/h4*1H3;
InChI key
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.285 - 1.300
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
10.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-12 °C - closed cup