product name
牛磺酸, for synthesis
品質等級
形狀
powder
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
305 °C (decomposition)
溶解度
79 g/L
密度
1.72 g/cm3 at 20.1 °C
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
InChI 密鑰
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2