主要文件
8.08278
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butyltin
for synthesis
别名:
Tetra-n-butyltin, Tetrabutylstannane, Tin tetrabutyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)4Sn
CAS号:
分子量:
347.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
215-960-8
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.0014 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥95.0% (GC)
表单
liquid
效能
1268 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
140 °C/10 hPa
mp
-97 °C
转变温度
flash point >100 °C
溶解性
0.008 g/L
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Sn](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;
InChI key
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.052 - 1.057
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
231.8 - 239.0 °F - closed cup
闪点(°C)
111 - 115 °C - closed cup