蒸汽压
189 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
>500 °C
expl. lim.
5.5-10.4 % (v/v)
mp
-90 °C
转变温度
flash point -1 °C
密度
1.27 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Si](Cl)(Cl)(Cl)C
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
InChI key
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.271 - 1.275
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.271 - 1.275
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
46.4 °F - closed cup
闪点(°C)
8 °C - closed cup