主要文件
8.08177
Sigma-Aldrich
Dimethyl terephthalate
for synthesis
别名:
Dimethyl terephthalate, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Terephthalic acid dimethyl ester, DMT
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,4-(COOCH3)2
CAS号:
分子量:
194.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
204-411-8
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<1 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
solid
自燃温度
520 °C (DIN 51794)
效能
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.8-11.8 % (v/v)
沸点
282 °C/1013 hPa
mp
139-141 °C
转变温度
flash point 154 °C (External MSDS)
密度
1.35 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
500 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 142 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
309.2 °F - (External MSDS)
闪点(°C)
154 °C - (External MSDS)