About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H9N
CAS号:
分子量:
59.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
203-462-3
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽压
330 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
325 °C
效能
370 mg/kg LD50, oral (Rat)
400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-13.6 % (v/v)
pH值(酸碱度)
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
-83 °C
转变温度
flash point <-35 °C
密度
0.72 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
NCCC
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
InChI key
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
应用
- Computational study of the unimolecular and bimolecular decomposition mechanisms of propylamine:通过计算性分析详细揭示丙胺的反应机制,重点揭示脱氢反应,对于开发更好的工业合成技术有重要意义(Almatarneh et al., 2020)。
- Structural transformation and tuning behavior induced by propylamine concentration in hydrogen clathrate hydrates:该文解释笼型水合物中主客体分布的基础,对于气体储存和分离技术有重要意义(Park et al., 2015)。
- Molecular association of small amphiphiles: Origin of ionic liquid properties in dibutyl phosphate/propylamine binary mixtures:该文研究丙胺混合物的动力学性质,为开发适合各种工业应用的离子液体样特性的新材料提供依据(Liveri et al., 2018)。
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.716 - 0.717
水分(KF): ≤ 0.20 %
鉴别(IR):符合检验
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.716 - 0.717
水分(KF): ≤ 0.20 %
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-31.0 °F
闪点(°C)
< -35 °C