文件
8.07291
Sigma-Aldrich
乙二醇单苯醚
for synthesis
别名:
乙二醇单苯醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10O2
CAS号:
分子量:
138.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
204-589-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.04 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
535 °C (DIN 51794)
效力
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-9.0 % (v/v)
pH值
7 (23 °C, 10 g/L in H2O)
bp
244-250 °C/1013 hPa
mp
13 °C
轉變溫度
flash point 121 °C (DIN 51758)
溶解度
24 g/L
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI 密鑰
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(GC,area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.106 - 1.108
过氧化物(以H₂O₂计): ≤ 0.005 %
同一性(IR):通过测试
由于其特定的熔程,产品可能为固体、液体、凝固的熔体或过冷的熔体。
免責聲明
本品不可用作全球生物杀灭剂法规监管的生物杀灭剂,包括但不限于:美国联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠剂法(US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act)、欧盟生物杀灭剂法规(European Biocidal Products Regulation)、加拿大虫害管理监管机构(Canada’s Pest Management Regulatory Agency)、土耳其生物杀灭剂法规(Turkey’s Biocidal Products Regulation)、韩国生物杀灭剂法(Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR))等。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
258.8 °F - closed cup
閃點(°C)
126 °C - closed cup