主要文件
8.07250
Sigma-Aldrich
Phenylhydrazine
for synthesis
别名:
Phenylhydrazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8N2
CAS号:
分子量:
108.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352127
EC索引号:
202-873-5
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
0.1 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
自燃温度
195 °C
效能
188 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1 % (v/v)
沸点
244 °C/1013 hPa
mp
19.6 °C
转变温度
flash point 88 °C
密度
1.10 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cl-].N(N)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
InChI key
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.096 - 1.099
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
192.2 °F - closed cup
闪点(°C)
89 °C - closed cup