主要文件
8.07020
Sigma-Aldrich
Aminopropanol
(mixture of isomers) for synthesis
别名:
Aminopropanol, Aminoisopropyl alcohol, Hydroxypropylamine, Isopropanolamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCH2CH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
75.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
201-162-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.93 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
335 °C
效力
2700 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.9-10.4 % (v/v)
pH值
11.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
160 °C
mp
2 °C
轉變溫度
flash point 71 °C
密度
0.962 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
InChI 密鑰
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.961
1-amino-2-propanol (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup