主要文件
8.06806
Sigma-Aldrich
2-Nitrotoluene
for synthesis
别名:
2-Nitrotoluene, o-Nitrotoluene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(NO2)C6H4CH3
CAS号:
分子量:
137.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352102
酶委員會索引編號:
201-853-3
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
oil
自燃溫度
420 °C
效力
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.47-8.8 % (v/v)
pH值
6-8 ( in H2O)
bp
221-222 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
轉變溫度
flash point 95 °C
溶解度
0.65 g/L (experimental)
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.162 - 1.163
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
203.0 °F
閃點(°C)
95 °C