主要文件
8.20633
Sigma-Aldrich
正十六烷
for synthesis
别名:
正十六烷, 十六烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)14CH3
CAS号:
分子量:
226.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
EC索引号:
208-878-9
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
质量水平
蒸汽压
<0.1 hPa ( 20 °C)
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
dilution
(for synthesis)
运动粘度
<7 cSt(40 °C)
mp
18 °C
转变温度
flash point 135 °C
密度
0.77 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
C(CCCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
应用
  • Determination of solvation parameter model compound descriptors by gas chromatography.:该研究用气相色谱测定各种化合物(包括正十六烷)的溶剂化参数。重点说明正十六烷在溶剂化参数模型中的作用,对于了解各种化学过程中的溶剂-溶质相互作用有重要意义(Poole, 2024)。
  • Shear-Responsive Sol-Gel Transition of Phase Change Material Emulsions for an Injectable Thermal Insulation Platform.:该文研究隔热乳液中正十六烷的相变特性。结论揭示正十六烷可作为先进热管理系统(尤其是注射隔热应用)中的关键材料(Sun et al., 2023)。
  • Microfluidic Fabrication and Thermal Properties of Microencapsulated N-Hexadecane with a Hybrid Polymer Shell for Thermal Energy Storage.:该文讨论用微流控技术微封装正十六烷。封装处理提高正十六烷作为相变材料的热稳定性和效率,使其适合热能储能应用(Yang et al., 2022)。
  • Microencapsulated phase change material via Pickering emulsion stabilized by cellulose nanofibrils for thermal energy storage.:研究用纤维素纳米纤维稳定皮克林(Pickering)乳液中的正十六烷。微封装处理显著提高正十六烷的热能保存性能,令其成为可持续能源系统的有效组分(Bahsi Kaya et al., 2022)。
分析说明
含量(GC,area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.773 - 0.774
同一性 (GC):通过测试
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Asp. Tox. 1
补充剂危害
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
233.6 °F
闪点(°C)
112 °C