主要文件
8.05901
Sigma-Aldrich
甲基乙烯基酮
(stabilised) for synthesis
别名:
甲基乙烯基酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
70.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
201-160-6
NACRES:
NA.22
蒸汽压
100 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
自燃温度
491 °C
效能
23.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
35 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2.1-15.6 % (v/v)
沸点
80-81 °C/1013 hPa
转变温度
flash point -7 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
O=C(C)C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChI key
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
一般描述
丁烯酮(MVK,甲基乙烯酮)是一种烯酮类有机物。可作为有机合成试剂,制备各种有机化合物。丁烯酮为3-氧丁基合成子,其经过1,4共轭加成反应(Michael加成)。丁烯酮易于阴离子聚合化,因此常与氢醌一起保存以便抑制聚合反应。
应用
丁烯酮可作为反应试剂:
  • 在LiCl存在下,与o-炔基苯甲酸(alkynylbenzoate)通过Pd催化的区域选择性环化反应合成异香豆素。      
  • 与芳基硼酸通过Rh催化的1,4-插羰加成反应合成呋喃和吡咯衍生物。      
  • 与对羟基苯乙烯衍生物通过自由基共聚反应合成聚对羟基苯乙烯高分子。     
  • 在铜(II)催化剂存在下,与芳基偶氮盐反应合成芳基-硫氰酸丁基-2-酮衍生物。
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 93.5 %(a/a)
密度(20°C/ 4°C):0.850 - 0.860
水(GC,面积%): ≤ 5.0 %(a/a)
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
19.4 °F
闪点(°C)
-7 °C
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1